Få mere at vide
L-Arginine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10143483
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10143483 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10143483 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP370100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
Smeltepunkt 223°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 74-79-3
Arsen (As) 1ppm max.
pH 11.4
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.5% max.
Andre aminosyrer Not Detected
Molekylær formel C6H14N4O2
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00002635
Rester efter tænding 0.1% max.
Specifik rotation 26.9 to 27.9° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Opløsningstilstand (%T) 98% min.
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Alpha vektor Arginine
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.20
Mængde 100 g
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.