Få mere at vide
L-Arginin, TRC
Artikelnummer. 17978864
Skift visning
Mængde:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978864 25 g
17928564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76950525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6 H14 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, A 0526, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, L-arginine C Grade, L-α-Amino-δ-guanidinovaleric acid, NSC 206269, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)-, L-Arginine
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentansyre
SMIL N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
Analyt- eller komponentnavne L-Arginine
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 25 g
Formel vægt 174.1117
Procent renhed >95%