Få mere at vide
L-Arginin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527954 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15527954 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15527954 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 206606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.20
Mængde 1 kg
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formel vægt 174.2
Grad Multi-Compendial/USP