Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-arginin monohydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11477766
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477766 2500 g 2500g
11457766 100 g 100g
11467766 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477766 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14730.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4432.90 DKK
    3987.65 DKK / 2500g
    Spare 445.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
L-Argininmonohydrochlorid (L-Argininhydrochlorid eller arginin HCl, CAS # 1119-34-2) er saltet i den essentielle aminosyre arginin. | CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
L-Arginin monohydrochlorid er en forløber for nitrogenoxidsyntese, der inducerer vasodilatation, der ved at afslappe blodkar. Det er et vigtigt mellemprodukt i urinstofkredsløbet og involveret i afgiftningen af nitrogenholdigt affald. Det er almindeligt anvendt i cellekulturmedier og lægemiddeludvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Arginin er den venstrehåndede enantiomer af aminosyren arginin, en essentiel aminosyre hos unge mennesker
  • Argininrester er almindelige aktive site-komponenter i enzymer
  • Arginin er involveret i salpetersyreproduktion, og mange biologiske processer afhænger af det
  • Arginin spiller en rolle i immunsystemet og i afgiftningen af nitrogenholdigt affald
Anvendelse
  • L-Arginin monohydrochlorid er velegnet til biokemi og in vitro forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H15ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.662
MDL nummer MFCD00064550
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine monohydrochloride
Smeltepunkt 216 °C (dekomponering)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i varm alkohol.
Tæthed 1.42
Mængde 2500 g
Formel vægt 210.67
Optisk rotation +22° (c=5 i 5 N HCl)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%