Få mere at vide
l-Arginine, Millipore™
Artikelnummer. 10688371
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10688371 1 kg 1kg
10265250 100 g 100g
10547782 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688371 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1015421000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
Smeltepunkt 238°C (decomposition)
MDL nummer MFCD00002635
Synonym L-Arginine, Arg, L-Arginine
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Mængde 1 kg