Få mere at vide
L-arginin methylester dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362306 25 g 25g
11352306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05959.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26340-89-6 | C7H18Cl2N4O2 | 261.147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26340-89-6
Molekylær formel C7H18Cl2N4O2
Molekylvægt (g/mol) 261.147
MDL nummer MFCD00038948
InChI nøgle XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
PubChem CID 117776
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentanoat; dihydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 4159929
Synonym l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
Mængde 25 g
Formel vægt 261.15
Optisk rotation +21° (c=2.5 in Methanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%