Få mere at vide
L-arginine methyl ester dihydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10240133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10240133 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10240133 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376680050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine methyl ester dihydrochloride
CAS 26340-89-6
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C7H18Cl2N4O2
Emballage Glass Bottle
Lineær formel NH2C(NH)N(H)(CH2)3CH(NH2)C(O)OCH3·2HCl
MDL nummer MFCD00038948
Specifik rotation +18° to +22° (20°C, 589nm) (c=2.5, CH3OH)
Synonym l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
InChI nøgle XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
SMIL COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoate;dihydrochloride
Specifik rotationstilstand +20° (20°C c=2.5 Chloroform)
Molekylvægt (g/mol) 261.147
Mængde 5 g
PubChem CID 117776
Formel vægt 261.15
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder