Få mere at vide
L-arginine methyl ester dihydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Arginine methyl ester dihydrochloride |
| CAS | 26340-89-6 |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Molekylær formel | C7H18Cl2N4O2 |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | NH2C(NH)N(H)(CH2)3CH(NH2)C(O)OCH3·2HCl |
| MDL nummer | MFCD00038948 |
| Specifik rotation | +18° to +22° (20°C, 589nm) (c=2.5, CH3OH) |
| Vis mere |