missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Arginine L-Aspartate, TRC

Artikelnummer. 30345988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345988 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA794920250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arginine aspartate
CAS 7675-83-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H14 N4 O2 . C4 H7 N O4
Mængde 250 mg
Synonym Arginine aspartate, (2S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid (2S)-2-aminobutanedioate, L-Aspartic acid, compd. with L-arginine (1:1), Aspartic acid, L-, compd. with L-arginine (1:1) (8CI), Arginine, L-, L-aspartate (1:1) (8CI), L-Arginine, L-aspartate (1:1), Arginine aspartate
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
SMIL N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminobutanedioic acid;(2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 307.3
Formel vægt 307.1492
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.