Få mere at vide
L-Arginine L-Aspartate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arginine aspartate |
| CAS | 7675-83-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H14 N4 O2 . C4 H7 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Arginine aspartate, (2S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid (2S)-2-aminobutanedioate, L-Aspartic acid, compd. with L-arginine (1:1), Aspartic acid, L-, compd. with L-arginine (1:1) (8CI), Arginine, L-, L-aspartate (1:1) (8CI), L-Arginine, L-aspartate (1:1), Arginine aspartate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminobutanedioic acid;(2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.3 |
| Vis mere |