Learn More
L-argininhydrochlorid (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Description
Hydrochloridsaltet af L-arginin er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer og har mange af de samme anvendelser som L-arginin.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Arginine Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 226 °C |
| Ammonium | 0,02% maks. |
| CAS | 1119-34-2 |
| Kogepunkt | 235 °C |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 16,58 til 17,00 % |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Antændelsesrest | 0,1% maks. |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Show More |