Få mere at vide
L-Arginin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30346534
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30346534 50 g
1 options
Artikelnummer. 30346534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76950050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Mængde 50 g
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 210.66
Formel vægt 210.0884