Få mere at vide
L-Arginin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Molekylær formel | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanansyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.66 |
| Formel vægt | 210.0884 |