Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Molekylær formel | C6H15ClN4O2 |
| Emballage | Poly flaske |
| Synonym | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
| InChI nøgle | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| SMIL | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.662 |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |