Få mere at vide
L-arginin, hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393929 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393929 1 kg 1kg
11373929 100 g -
11383929 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393929 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210074391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 DKK
    2891.46 DKK / 1kg
    Spare 148.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.992
Molekylær formel C6H15ClN4O2
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMIL [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 210.66
Mængde 1 kg
Formel vægt 210.662
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Krystallinsk pulver