Få mere at vide
L-arginin, hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11373929 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373929 100 g -
11383929 500 g -
11393929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373929 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210074380
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.992
Molekylær formel C6H14N4O2
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.20
Mængde 100 g
Formel vægt 210.662
Fysisk form Krystallinsk pulver