Få mere at vide
L(+)-argininhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 11975591
Brand: Thermo Scientific Acros 105000025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H14N4O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 210.67
MDL nummer MFCD00064550
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Arginine hydrochloride
Smeltepunkt 226.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15,77
Specifik rotationstilstand +22° (20°C c=8,6N HCl)
Specifik rotation + 22
Opløselighedsinformation Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 210.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller