Få mere at vide
L(+)-argininhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772564 500 g Plastflaske 500g
10684942 25 g Plastflaske 25g
10736131 100 g Plastflaske 100g
11975591 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10772564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105005000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1119-34-2 | Molecular Formula: C6H14N4O2·HCl | Molecular Weight: 210.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H14N4O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 210.67
MDL nummer MFCD00064550
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Arginine hydrochloride
Smeltepunkt 226 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 500 g
Merck Index 15,77
Specifik rotationstilstand +22° (20 °C c=8,6N HCl)
Specifik rotation +22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 75,1 g/100 g (20 °C)
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 210.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller