Få mere at vide
L(+)-argininhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10684942 25 g Plastflaske 25g
10736131 100 g Plastflaske 100g
10772564 500 g Plastflaske 500g
11975591 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10684942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105000250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H14N4O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 210.67
MDL nummer MFCD00064550
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Arginine hydrochloride
Smeltepunkt 226°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 25 g
Merck Index 15,77
Specifik rotation + 22
Opløselighedsinformation Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 210.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller