Description
Thermo Scientific™ Tunge og lette aminosyrer bruges specifikt til at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekulturkvantificeringskits SILAC.
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) for accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
- Effektiv – 100% label-inkorporering i proteiner i levende celler
- Fleksible – forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
- Multiplex-funktioner – er tilgængelige med flere alternative isotoper af arginin og lysin, som muliggør analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
- Kosttilskud – af høj kvalitet indeholder tunge aminosyrer med >99% isotoprenhed
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Aminosyrer |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Etiket eller farvestof | Masse-isotop af aminosyre |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Udgangsmateriale | Celler |
| Endelig produkttype | Protein |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Proteinmærkning |
| Mængde | 500 mg |
| Show More |