Få mere at vide
Melford L-arginin HCl
Artikelnummer. 30018045
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018045 100 g
30018048 5 kg
30018046 1 kg
30018047 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018045 Leverandør Melford Leverandørnr. A50400100.0
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 1119-34-2
  • Molekylformel: C 6 H 14 N 4 O 2 HCl
  • Molekylvægt: 210,7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine HCl
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H14N4O2-HCl
Mængde 100 g