Få mere at vide
Thermo Scientific™ L-arginin-HCl, 13C6 for SILAC
Artikelnummer. p-7184492 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11884121
Brand: Thermo Scientific™ 88210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Undersøg proteinekspression ved massespektrometri med massevarianter af lysin, arginin og andre aminosyrer for at udføre stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur.
Thermo Scientific™ Tunge og lette aminosyrer bruges til specifikt at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved brug af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) kvantificeringssæt.
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af“ tung“13 C- eller 15 N-mærkede aminosyrer til proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
  • Effektiv– 100 % mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler
  • Fleksibel– forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
  • Multiplex muligheder– flere alternative isotoper af arginin og lysin er tilgængelige, der tillader analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
  • Kosttilskud af høj kvalitet– tunge aminosyrer med> 99% isotoprenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Aminosyrer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 50 mg
Form Fast stof