Få mere at vide
Thermo Scientific™ L-arginin-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
Artikelnummer. 12166480 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12166480 500 mg 500mg
10065703 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12166480 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88434
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undersøg proteinekspression ved massespektrometri med massevarianter af lysin, arginin og andre aminosyrer for at udføre stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur.
Thermo Scientific™ Tunge og lette aminosyrer bruges til specifikt at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved brug af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) kvantificeringssæt.
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af“ tung“13 C- eller 15 N-mærkede aminosyrer til proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
  • Effektiv– 100 % mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler
  • Fleksibel– forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
  • Multiplex muligheder– flere alternative isotoper af arginin og lysin er tilgængelige, der tillader analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
  • Kosttilskud af høj kvalitet– tunge aminosyrer med> 99% isotoprenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Aminosyrer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 500 mg
Form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 13C6 15N4 L-Arginine-HCl, 0.5 gm
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-L-arginine hydrochloride