Få mere at vide
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10421725
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421725 500 g Poly Bottle 500g
10041693 100 g Poly Bottle 100g
10368364 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421725 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2505500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00002635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine, Free Base
Smeltepunkt 223°C
pH 11.4
Farve White
Identifikation Pass Test
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Analyseprocentområde ≥99 %
Tab ved tørring 0.3% max.
Emballage Poly Bottle
Specifik rotation +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Mængde 500 g
Formel vægt 174.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.