Få mere at vide
L-Arginine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10122090 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10122090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/8300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Farve White
Molekylær formel C6H14N4O2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer 2635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.20
Mængde 25 g
Formel vægt 174.2g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.