Få mere at vide
L-Arginine [Crystalline], MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455072 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11455072 25 g
11465072 100 g
11475072 500 g
11485072 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11455072 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219462725
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-34-2
Molekylær formel C6H15ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.662
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
Navn note Hydrochloride
Mængde 25 g
Formel vægt 210.7
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller