Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Arginine free base |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99% |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 174.2 |
| Grad | Celledyrkning |
| Fysisk form | Pulver |