Få mere at vide
L-arginin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11313929 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 11313929
Brand: MP Biomedicals 0210073690
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00002635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine free base
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
Mængde 500 g
Formel vægt 174.2
Fysisk form Pulver