Få mere at vide
L-arginin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11303929 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303929 100 g 100g
11313929 500 g 500g
11323929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303929 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210073680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    485.82 DKK / 100g
    Spare 24.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00002635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine free base
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 174.2
Fysisk form Pulver