Få mere at vide
L-Arginin, 99%, [Free Base], MP Biomedicals
Artikelnummer. 11445072 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11445072 500 g
11425072 25 g
11435072 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445072 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219462690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00002635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine, 99%
Navn note Free Base
Mængde 500 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 100%
Grad Celledyrkning