Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-arginin, 98+%
Artikelnummer. 11498850
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498850 25 g 25g
11402388 100 g 100g
11412388 500 g 500g
11422388 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498850 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15738.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
L-Arginin bruges til hjerte- og blodkarsygdomme, som inkluderer kongestiv hjertesvigt (CHF), brystsmerter, forhøjet blodtryk og kranspulsåresygdom. Det spiller en vital rolle i behandlingen af hjerte-kar-sygdomme, fordi det er antiaterogen, antiiskæmisk, blodpladehæmmende og antitrombotisk. Det virker som et vækststimulerende middel og er involveret i behandlingen af erektil dysfunktion hos mænd. Det er en vigtig ingrediens i tandpasta, som giver effektiv lindring til følsomme tænder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløselig i ethylether
. Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-79-3
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00002635
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMIL NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arginine
Smeltepunkt 226 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 98+%
Beilstein 1725413
Merck Index 14,780
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i ethylether
IUPAC navn 2-amino-5-[(diaminomethyliden)amino]pentansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 174.2
Optisk rotation +26° (c=1,6 i 6 N HCl)
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Arginine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Arginine