Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-arginin, 98+%
Beschreibung
L-Arginin bruges til hjerte- og blodkarsygdomme, som inkluderer kongestiv hjertesvigt (CHF), brystsmerter, forhøjet blodtryk og kranspulsåresygdom. Det spiller en vital rolle i behandlingen af hjerte-kar-sygdomme, fordi det er antiaterogen, antiiskæmisk, blodpladehæmmende og antitrombotisk. Det virker som et vækststimulerende middel og er involveret i behandlingen af erektil dysfunktion hos mænd. Det er en vigtig ingrediens i tandpasta, som giver effektiv lindring til følsomme tænder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløselig i ethylether
. Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | L-Arginine |
| Smeltepunkt | 226 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Beilstein | 1725413 |
| Merck Index | 14,780 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i ethylether |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 174.2 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L-Arginine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: L-arginine