missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 HCl, CDN

Artikelnummer. 30320029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30320029 0.05 g -
30319464 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320029 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND77860.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Arginine d7 hydrochloride
CAS 204244-77-9
Molekylær formel C6 D7 H7 N4 O2 . H Cl
Mængde 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4 D;
SMIL Cl.[2 H]C([2 H])(NC(=N)N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuterio-5-guanidino-pentanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 217.7
Formel vægt 217.1323 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.