missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Arginine-15N4 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30330909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330909 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7695021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Arginine-15N4 Hydrochloride
CAS 204633-95-4
Molekylær formel C6 H14 15N4 O2 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym L-Arginine-guanidino,guanidino,guanidino,N2-15N4, hydrochloride (1:1), L-Arginine-15N4, monohydrochloride (9CI), L-Arginine-15N4 hydrochloride, (2S)-2-(Amino-15N)-5-[(diaminomethylidene-15N2)amino-15N]pentanoic acid hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentanoic-15N4 acid hydrochloride, (S)-2-(Amino-15N)-5-(guanidino-15N3)pentanoic acid hydrochloride, (S)-Arginine-15N4 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1;
SMIL Cl.[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C(=[15NH])[15NH2])C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(^{15}N)azanyl-5-[(C-(^{15}N)azanylcarbonimidoyl)amino]pentanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 214.64
Formel vægt 214.0765
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.