missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Arginine-13C6 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007869 5 mg
30006668 1 mg
17970045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7695075MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 201740-91-2
Molekylær formel 13C6 H14 N4 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 216.6178
Synonym L-Arginine-guanidino,1,2,3,4,5-13C6, hydrochloride (1:1), L-Arginine-13C6, monohydrochloride (9CI), L-Arginine-13C6 Monohydrochloride, L-Arginine-guanidino,1,2,3,4,5-13C6 hydrochloride (1:1), (2S)-2-Amino-5-[(diaminomethylidene-13C)amino]pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentanoic-13C6 acid hydrochloride, (S)-2-Amino-5-(guanidino-13C)pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid hydrochloride, (S)-Arginine-13C6 hydrochloride, 1,2,3,4,5-13C6 L-Arginine-guanidino Hydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[(C-aminocarbonimidoyl)amino](1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](=N)N)[13C](=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Arginine-13C6 Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Formel vægt 216.1085
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.