Få mere at vide
L(-)-Arabitol, 99%
Artikelnummer. 10731501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731501 5 g Glasflaske 5g
10657542 25 g Glasflaske 25g
10493965 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7643-75-6
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064290
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
SMIL OCC(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Arabitol
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 10, 784
Specifik rotation -12
IUPAC navn (2S,4S)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver