Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-arabitol, 98 %
Artikelnummer. 11454444
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454444 100 g 100g
11434444 5 g 5g
11444444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454444 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13103.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
L-Arabitol, en sjælden sukkeralkohol, bliver undersøgt som et fødevaretilsætningsstof, der reducerer fedtdepoter i tarmene. L-Arabitol bruges som en inducer af xylanaseekspression i Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). L-Arabitol bruges til at identificere, differentiere og karakterisere L-arabitoldehydrogenase(r).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Arabitol, en sjælden sukkeralkohol, bliver undersøgt som et fødevaretilsætningsstof, der reducerer fedtdepoter i tarmene. L-Arabitol bruges som en inducer af xylanaseekspression i Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). L-Arabitol bruges til at identificere, differentiere og karakterisere L-arabitoldehydrogenase(r).
Opløselighed Opløseligt i vand (50
mg/ml).
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7643-75-6
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064290
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
IUPAC navn (2S,4S)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Arabitol
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Mængde 100 g
Beilstein 1720521
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,762
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Optisk rotation −11° (c=5 in 8% Borax Solution)
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%