Få mere at vide
L-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 30345670
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30345670 5 g
1 options
Artikelnummer. 30345670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7641805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H10 O5
Mængde 5 g
Synonym L-Arabinopyranose, L-Arabinose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMIL O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (3R,4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0528
Procent renhed >95