Beskrivelse
De fleste bakterier indeholder en inducerbar arabinose-operon, der koder for en række enzymer og transportører, hvilket gør det muligt at bruge L-arabinose som den eneste kulstofkilde i mikrobiel kultur.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 152 °C til 165 °C |
| Tæthed | 1,585 g/ml (20 °C) (bogstaveligt) |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand; Delvist opløselig i ethanol 90%. |
| Optisk rotation | (c=1, vand) 100 –110° |
| Formel vægt | 150.1 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |