Få mere at vide
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16463449 1 g
1 options
Artikelnummer. 16463449 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015611
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.13
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism