Få mere at vide
L-(+)-Arabinose krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407800 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11407800 25 g
1 options
Artikelnummer. 11407800 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210070625
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Tæthed 1,585 g/ml (20 °C)
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 25 g
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekylvægt (g/mol) 150.13
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Formel vægt 150.1
Fysisk form Krystallinsk