Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11453904
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11453904
Brand: Thermo Scientific Chemicals A11921.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
L-(+)-Arabinose bruges til at identificere og differentiere og karakterisere pentosesukkerisomerase. Det bruges også som kulstofkilde i mikrobiel kultur. Det er involveret i bioproduktionen af L-ribose. Det finder anvendelse i produktionen af salte reaktionssmag. Dets derivater bruges i udviklingen af antivirale midler såsom nukleosid. Det fungerer som en basiskomponent af hemicellulose og pektin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(+)-Arabinose bruges til at identificere og differentiere og karakterisere pentosesukkerisomerase. Det bruges også som kulstofkilde i mikrobiel kultur. Det er involveret i bioproduktionen af L-ribose. Det finder anvendelse i produktionen af salte reaktionssmag. Dets derivater bruges i udviklingen af antivirale midler såsom nukleosid. Det fungerer som en basiskomponent af hemicellulose og pektin.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-72-9
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00067709
InChI nøgle SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC navn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Arabinose
Smeltepunkt 155°C to 160°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 1723085
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 150.13