Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11443904
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443904 50 g 50g
11453904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443904 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11921.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.19 DKK
    642.65 DKK / 50g
    Spare 71.54 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
L-(+)-Arabinose bruges til at identificere og differentiere og karakterisere pentosesukkerisomerase. Det bruges også som kulstofkilde i mikrobiel kultur. Det er involveret i bioproduktionen af L-ribose. Det finder anvendelse i produktionen af salte reaktionssmag. Dets derivater bruges i udviklingen af antivirale midler såsom nukleosid. Det fungerer som en basiskomponent af hemicellulose og pektin.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-72-9
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00067709
InChI nøgle SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC navn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Arabinose
Smeltepunkt 155 °C til 160 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 50 g
Beilstein 1723085
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 150.13