Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Arabinose |
| Smeltepunkt | 155,0 °C til 160,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 31,32 |
| Merck Index | 10,783 |
| Specifik rotation | +103.00 |
| Show More |