Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-arabinose, 99 %, til biokemi
Artikelnummer. 15209295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15209295 500 g 500g
15289285 25 g 25g
15299285 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15209295 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 365185000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-72-9
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
InChI nøgle SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC navn (4S,5S)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Arabinose
Smeltepunkt 155,0 °C til 160,0 °C
Antændelsesrest 0,3% max
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 500 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Specifik rotation +103.00
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%
Grad Biokemi