Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Arabinose |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1,585 g/ml ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 150.1 |
| Fysisk form | Pulver |