Få mere at vide
L-(+)-arabinose,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417800 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417800 100 g 100g
11427800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417800 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210070680
Kemiske identifikatorer
CAS 5328-37-0
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC navn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Arabinose
Farve Hvid
Tæthed 1.585g/mL at 20°C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 g
Formel vægt 150.1
Fysisk form Pulver