Få mere at vide
Melford L-+-Arabinose
Artikelnummer. 30018049
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018049 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018049 Leverandør Melford Leverandørnr. A51000100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
En naturligt forekommende isomer, der bruges til mikrobiel kultur.
En naturligt forekommende isomer, der bruges til mikrobiel kultur.
Tekniske data
CAS 5328-37-0
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 100 g