Få mere at vide
L-Arabinitol, TRC
Artikelnummer. 17948654
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17948654 10 g -
17939964 2.5 g 2.5g
17929824 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17948654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA73561010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7643-75-6
Molekylær formel C5 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym Arabinitol, L- (8CI), (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253
IUPAC navn (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMIL OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Arabitol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Formel vægt 152.0685