Få mere at vide
L-Arabinitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Arabitol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 152.0685 |