missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Arabinitol, TRC

Artikelnummer. 17939964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17939964 2.5 g 2.5g
17948654 10 g -
17929824 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17939964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7356102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7643-75-6
Molekylær formel C5 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym Arabinitol, L- (8CI), (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253
IUPAC navn (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMIL OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-(-)-Arabitol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Formel vægt 152.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.