Få mere at vide
L-Arabinitol, Mikromol™
Beskrivelse
L-Arabinitol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Arabitol |
| CAS | 7643-75-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-(-)-Arabitol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H12 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Arabinitol, (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253, Xylitol Imp. A (EP), Xylitol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Vis mere |